주요 문서
509965
Supelco
Model 206 SCOTTY® Regulator
with 1/8-inch tube connector included
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,506,362
₩1,506,362
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,506,362
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
₩1,506,362
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
특징
gauge (4000psi)
포장
pkg of 1 ea
응용 분야
environmental
호환성
for use with Scotty HP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Stainless steel body with 316L stainless steel/Elgiloy diaphragm
  • Supply pressure gauge 0-3000 psig
  • Delivery pressure range 0-100 psig (Delivery pressure gauge 0-200 psig)
  • CGA 180 connector
각주
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
법적 정보
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)