주요 문서
509736
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩155,295
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩155,295
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
26 ga
설명
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 001953
니들 길이
70 mm
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)