포장
pk of 1 ea
라벨링 범위
5.1% Carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure (8700 psi)
최대 온도
60 °C (pH2/60; pH7/40)
컬럼 길이 × I.D.
50 mm × 3.0 mm
표면적
75 m2/g
Matrix
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
기질 활성군
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
작동 pH 범위
2-7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)