추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
ASTM® D2887,D7169
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
적합성
suitable for
응용 분야
petroleum
형식
neat
저장 온도
2-30°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터