Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
₩922,737
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
추천 제품
제품명
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Agency
suitable for USP L11
Quality Level
포장
pkg of 3 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 2.1 mm
기질 활성군
phenylhexyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
90 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터