주요 문서
503231
Supelco
Mounting Clip
for use with 200 cc traps
동의어(들):
CLIP FOR 200CC MOLECULAR SIEVE TRAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32110204
포장
pkg of 1 ea
호환성
for use with 200 cc traps
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This clip is designed to fit one of our in-line traps based on the volume of the trap. Simply mount two or more clips to a bench or wall using screws (not supplied), then snap the trap into the clips. One plastic clip per package.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)