주요 문서
501654
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen and Oxygen
0.5 % (w/w) each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
양식
gas
포장
cylinder of 48 L
제조업체/상표
Scott Gas T217-48
재고 정보
not available in EU
농도
0.5 % (w/w) each component in nitrogen
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
    Carbon dioxide (99.8%)
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Oxygen
픽토그램
Gas cylinderHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)