추천 제품
Grade
analytical standard
Agency
EPA 8260
610
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1.5 mL
농도
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
-10 to -25°C
추천 제품
This product is currently being deleted and is being replaced by product 46831-U
분석물
설명
Acetone
2-Butanone
Carbon disulfide
2-Chloroethyl vinyl ether
2-Hexanone
Iodomethane
4-Methyl-2-pentanone
Vinyl acetate
모두 보기 (8)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.