추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
EPA TO-7
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
200 μg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
single component solution
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(N=O)(C)C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI key
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객