추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
EPA 606,806,8061,8270
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL each component in hexane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-26 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터