주요 문서
48129
Supelco
Dibutyl chlorendate solution
200 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20Cl6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
501.06
EC Number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
특징
standard type surrogate
포장
ampule of 1 mL
농도
200 μg/mL in acetonitrile
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
호환성
for analyte group Pesticides/PCBs
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C17H20Cl6O4/c1-3-5-7-26-13(24)9-10(14(25)27-8-6-4-2)16(21)12(19)11(18)15(9,20)17(16,22)23/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
UJAHPBDUQZFDLA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)