추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
EPA 551,551.1
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL each component in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
분석물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
보충제 위험성
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터