주요 문서
43306
Supelco
Phytanic acid
mixture of isomers, analytical standard
동의어(들):
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid, NSC 108698, Phytanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩257,404
100 MG
₩775,663
₩257,404
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩257,404
100 MG
₩775,663
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H40O2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.24
₩257,404
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
Grade
analytical standard
품질
mixture of isomers
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)