주요 문서
42439
Supelco
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
동의어(들):
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩786,625
₩786,625
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩786,625
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C10H28O2
Molecular Weight:
232.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
₩786,625
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-AUHOWUHASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)