주요 문서
41402
Supelco
Coniferyl alcohol
analytical standard
동의어(들):
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩100,181
₩100,181
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩100,181
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
Beilstein:
2048961
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩100,181
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
InChI key
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)