주요 문서
41398
Supelco
2,3-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩121,090
₩121,090
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩121,090
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
Beilstein:
2209117
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
₩121,090
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)