주요 문서
39338
Supelco
Fluchloralin
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13ClF3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
355.70
Beilstein:
2778716
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
분석
≥93.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCN(CCCl)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13ClF3N3O4/c1-2-4-17(5-3-13)11-9(18(20)21)6-8(12(14,15)16)7-10(11)19(22)23/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
MNFMIVVPXOGUMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)