주요 문서
303102
Supelco
High Ethane Natural Gas Reference Standard
part volume 14 L, analytical standard
동의어(들):
Natural Gas Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
설명
high ethane
양식
gas
제조업체/상표
Scott Gas TN900010-14
재고 정보
not available in Canada, EU
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
특징 및 장점
  • High Ethane Natural Gas Reference Standard is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
분석물
설명
    Nitrogen 9 mol %
    Carbon dioxide .5 mol %
    Methane 64 mol %
    Ethane 12.5 mol %
    Propane 7 mol %
    2-Methylpropane 3 mol %
    Butane 3 mol %
    2-Methylbutane .5 mol %
    Pentane .5 mol %
    모두 보기 (9)
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)