material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
25 ga
특징
5 μL eVol® syringe
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 2910020
니들 길이 × O.D. × I.D.
50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm
용적
0.2-5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
XCHANGE® analytical syringes can be easily and quickly changed. This allows the user to choose the best syringe for the volume being measured. It also allows the user to dedicate individual syringe to specific liquids or methods, reducing the possibility of cross-contamination. Only a few XCHANGE syringes are requied to dispense liquid volumes from 0.2 μL to 500 μL.
법적 정보
XCHANGE is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.