문서
29860-U
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. × I.D. 51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22 ga
특징
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 036912
니들 길이 × O.D. × I.D.
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)