주요 문서
2879501-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Single Taper Fast FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115719
NACRES:
SB.54
포장
pkg of 1 ea
길이 × O.D. × I.D.
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)