주요 문서
28158-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
동의어(들):
240V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩240,048
₩240,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩240,048
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
₩240,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
품질
CE approved.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.