주요 문서
28148-U
Supelco
Filter Frit for MSA Sampling Pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩27,304
₩27,304
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩27,304
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
₩27,304
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)