주요 문서
28097-U
Supelco
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,102,087
₩1,102,087
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,102,087
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
₩1,102,087
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fused silica
Agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
파라미터
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
베타 값
320
df
0.25 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.32 mm
기질 활성군
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
응용 분야
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
컬럼 유형
capillary non-polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: This popular column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. The low phenyl content provides thermal stability compared to 100% poly(dimethyl siloxane) columns.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)