주요 문서
27449
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 13 mm,
starburst cap
, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/silicone
polypropylene seal
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
직경
13 mm
피팅
thread for 13
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)