주요 문서
27324
Supelco
Shimadzu 5mL Vial, 12 X 96mm
volume 5 mL, pkg of 100 ea
동의어(들):
Shimadzu ASI-5000 Sample Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear borosilicate glass KG-33 body
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
12 mm × 96 mm
12 mm × 96 mm
크기
5 mL
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5mL sample vial designed for us in Shimadzu Model ASI-5000 for automated total organic carbon analysis. No cap is needed.
법적 정보
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)