주요 문서
27272-U
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread, pkg of × 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene cap
특징
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of × 1000 ea
파라미터
135 °C temp. limit
직경 × 높이
13 mm × 9.5 mm
구멍 직경
7 mm
피팅
thread for 10-425
호환성
for use with 2 mL large opening (6.0 mm) vial with 10-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)