주요 문서
27270-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
natural polypropylene vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
용적
1 mL
피팅
thread for 10-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)