주요 문서
Z162523
Sigma-Aldrich
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩461,419
₩461,419
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩461,419
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩461,419
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
natural polypropylene vial
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
규정 준수
suitable for FDA C-010.02
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 8-425
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)