주요 문서
26893-U
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle
volume 50 μL, 50F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 50UL 50F-HP-GT-0.63/0.47, PT#1 23S-26S G
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23-26 ga
설명
color (purple)
특징
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas Tight syringe, fixed tapered needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 004668
니들 길이
42 mm
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)