주요 문서
2631005
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 PKG
₩255,273
₩255,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 PKG
₩255,273
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
₩255,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 5 ea
길이 × O.D. × I.D.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)