주요 문서
26243
SGE SuperfleX Syringe
volume 10 μL, 10FX-FC, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE SuperfleX 10UL FN, PT#1 26GA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
26 ga
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 002105
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.47 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from elastic alloy plunger that will not bend or kink.
법적 정보
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)