Key Documents
25306
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
material
fused silica tubing
포장
pkg of 1
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
15 m × 0.53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Chen Fu-Tai
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)