주요 문서
25055
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104000
material
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
특징
preconditioned
포장
pkg of 10 tubes
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA
응용 분야
environmental
호환성
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)