주요 문서
24636
Supelco
Battery for Vacuum Sampling Pump
for use with Model 1062, 1063, & 1067
동의어(들):
Battery for Field Sampling Pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술
whole air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Model 1062, 1063, & 1067
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Battery for Vacuum Sampling Pump is a DC battery employed with a 10-liter vacuum bag sampler. Once it is adjusted to 12 volts, the bag sampler fills or empties a 10-liter bag in two minutes by applying a vacuum or pressure to the outside of the sample bag. The automatic shut-off switch prevents the sample bag from over-filling.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)