주요 문서
24196-U
Supelco
SPB®-20 Capillary GC Column
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
동의어(들):
GC column, SPB-20, 20% diphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,123,808
₩1,123,808
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,123,808
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
₩1,123,808
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fused silica
Agency
OSHA 62
meets requirements for USP G32
파라미터
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
63
df
1.00 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
크기 × I.D.
30 m × 0.25 mm
기질 활성군
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
응용 분야
clinical
food and beverages
컬럼 유형
capillary intermediate polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: This column has intermediate polarity due to the higher (20%) phenyl content, producing a different elution order of polar compounds for confirmational information. It is often used for analyses of aromatic analytes.
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • -25 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
애플리케이션
SPB®-20 fused silica capillary column is suitable for separating amino acid and keto acid by gas chromatography coupled with mass spectrometry.[1]
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Branched-chain Amino Acids.
Harris RA and Sokatch JR.
Science, 65-66 (2000)