주요 문서
24048INT
Supelco
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
동의어(들):
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
material
fused silica column
df
0.25 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.32 mm
컬럼 유형
capillary non-polar
호환성
for use with Agilent Intuvo GC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)