주요 문서
23740-U
Supelco
Capillary Cleaving Tool
Fixed Blade Version
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩148,901
₩148,901
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩148,901
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.54
₩148,901
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
material
sapphire cutting blade
포장
pkg of 1 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
기타 정보
Fixed blade with a protective cover.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)