추천 제품
Grade
analytical standard
형태
gas
포장
cylinder of 48 L
제조업체/상표
Scott Gas T54-48
재고 정보
not available in EU
농도
15 ppm each component in nitrogen
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
특징 및 장점
- Methane, Ethane, Ethylene, Acetylene, Propane, Propylene, Propyne, and n-Butane 15 ppm each component in nitrogen, is a multi component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
분석물
설명
Acetylene
Butane
Ethane
Ethylene
Methane
Propane
Propylene
Propyne
모두 보기 (8)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.