주요 문서
23378
Supelco
Borosilicate Glass Fiber Filter
A/E Glass Fiber, pore size 1 μm, O.D. 37 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
material
circles
glass
Agency
ASTM® D4600
NIOSH 5001,5006,5008,5012,5014,5016,5026,5027,5502,5504
OSHA 31,58
설명
Gelman A/E (binder free)
포장
pkg of 500 ea
O.D.
37 mm
공극 크기
1 μm
1 μm
응용 분야
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass fiber filters are recommended by the US EPA for high volume air sampling to collect atmospheric particles and aerosols since they are binding free agent.
기타 정보
Pads not included.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)