주요 문서
23315
Supelco
Flash Arrestor
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩561,600
₩561,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩561,600
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
₩561,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
일반 설명
Install a flash arrestor downstream of a hydrogen gas cylinder (see figure), or a hydrogen generator. In event of a flashback, the flash arrestor diverts the flame into three feet (1 m) of tubing, where the flame is extinguished and the heat is absorbed. The shock wave preceding the flashback closes and locks the arrestor′s shutoff valve, eliminating the flow of gas. Inlet/outlet fittings are 1/4 in. female NPT. For use to 50 psig (3.5 kg/cm2). Meets Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and National Fire Protection Agency (NFPA) codes. Factory Mutual approved.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)