주요 문서
22780
Supelco
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩194,474
₩194,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩194,474
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩194,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Agency
suitable for EPA 601
특징
fritted: no
제조업체/상표
Tekmar® 14-2336-024
크기
5 mL
응용 분야
industrial hygiene
호환성
for use with Tekmar® 2000/3000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For use with Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Concentrators
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.