주요 문서
22510-U
Supelco
Supeltex M-2B Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
포장
pkg of 10 ea
I.D.
0.4 mm
호환성
0.10-0.25 mm Column I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Material Composition:
DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
Maximum Temperature: 350 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)