주요 문서
22460
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩105,357
₩105,357
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩105,357
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
₩105,357
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 10 ea
I.D.
1.2 mm
호환성
0.50-0.75 mm Column I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)