주요 문서
22321
Supelco
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
포장
pkg of 10 ea
I.D.
1/8 in.
피팅
1/8 in. ferrule for 1/8 in. O.D. packed column
호환성
1/8 in. O.D. Column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: High reusability.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
Maximum Temperature:
350 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)