주요 문서
22271
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
동의어(들):
SYRINGE,PS-A-2,250UL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩165,851
₩165,851
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩165,851
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩165,851
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
설명
Series A-2
특징
removable needle Series A2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 050031
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.