주요 문서
22083
Swagelok® Connector to Male NPT
brass, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩30,247
₩30,247
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩30,247
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
₩30,247
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
material
brass
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
400-1-2
피팅
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)