주요 문서
22013
Swagelok® Back Ferrule
Swagelok® 204-1, brass, 1/8 in. Swagelok
동의어(들):
Swagelok® 204-1,BRASS BK FERR 1/8" PK20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩38,875
₩38,875
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩38,875
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
₩38,875
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
brass
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
Swagelok® 204-1
피팅
1/8 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.[1] Glass chromatographic column require brass back ferrule, PTFE front ferrule and brass nuts for adequate sealing.[2]
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Walker JQ
Chromatographic Systems: Maintenance and Troubleshooting, 343-344 (2012)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)