주요 문서
21085-U
Supelco
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
동의어(들):
Vocarb® 3000 Purge Trap K, Dynatech
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NB.21
응용 분야
environmental
호환성
for use with Dynatech "Dyna"
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)