주요 문서
20974
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1701NCH, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩260,551
₩260,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩260,551
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩260,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26s ga
설명
Gastight®
특징
needle type N (cemented) with Chaney adapter
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80004
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
애플리케이션
It has been used to sample the lung liquid from guinea pigs for analyzing blue dextran in centrifuged supernatant using spectrophotometry.[2]
기타 정보
Cemented Needle, with Chaney Adapter
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Effects of glucagon on in vitro liquid production by lungs from fetal guinea pigs.
Choo, N., A. L. Liu, and A. M. Perks
Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, 83.1, F28-F34 (2000)